Läs mer
Bicyklohexyl, 99 %
Produktkod. 10502014 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10502014 25 g Glasflaska 25g
10361391 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10502014 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 402210250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 92-51-3 | C12H22 | 166,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-51-3
Molekylformel C12H22
Molekylvikt (g/mol) 166.31
MDL-nummer MFCD00003815
InChI-nyckel WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicyclohexyl, 1,1'-bicyclohexyl, dicyclohexyl, bicyclohexane, dicyclohexane, dodecahydrobiphenyl, cyclohexane, cyclohexyl, 1,1'-biphenyl, dodecahydro, 1,1'-bi cyclohexyl, 1, dodecahydro
PubChem CID 7094
IUPAC-namn cyklohexylcyklohexan
LEDER C1CCC(CC1)C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bicyclohexyl
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 3,0 °C till 4,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 227,0 °C
Flampunkt 92 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4780 till 1,4800
Kvantitet 25 g
Beilstein 05, 108
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig.
Formel vikt 166.31
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.