Läs mer
Bicyclol, MedChemExpress
Produktkod. 16463796
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16463796 25 mg
16434477 50 mg
16431058 5 mg
16408608 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16463796 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0766
MedChemExpress Bicyclol(SY 801) is a anti-hepatitis drug.
Bicyclol(SY 801) is a anti-hepatitis drug.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bicyclol
CAS 118159-48-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18O9
Kvantitet 25 mg
Synonym SY801
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (256.19 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC(OC)=C(OCO2)C2=C1C3=C4OCOC4=C(OC)C=C3CO)OC
Molekylvikt (g/mol) 390.34
Formel vikt 390.34
Procent renhet 99.84%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus