Läs mer
Bicyclomycin benzoate, MedChemExpress
Beskrivning
Bicyclomycin benzoate is an antibiotic exhibiting activity against a broad spectrum of Gram-negative bacteria and against the Gram-positive bacterium.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bicyclomycin benzoate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 37134-40-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H22N2O8 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | FR2054 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (246.07 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |