Läs mer
Bicyclopyrone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bicyclopyrone |
| CAS | 352010-68-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bicyclopyrone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H20 F3 N O5 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-[[2-[(2-methoxyethoxy)methyl]-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]carbonyl]bicyclo[3.2.1]oct-3-en-2-one, Bicyclopyrone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20F3NO5/c1-27-6-7-28-9-13-12(4-5-14(23-13)19(20,21)22)18(26)15-16(24)10-2-3-11(8-10)17(15)25/h4-5,10-11,24H,2-3,6-9H2,1H3 |
| LEDER | COCCOCc1nc(ccc1C(=O)C2=C(O)C3CCC(C3)C2=O)C(F)(F)F |
| Visa mer |