Läs mer
Bicyclopyrone metabolite 1 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309858
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309858 1 ml
1 options
Produktkod. 30309858 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10579100AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bicyclopyrone metabolite 1
CAS 380355-55-5
Analyt- eller komponentnamn Bicyclopyrone metabolite 1
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H12 F3 N O4
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[(2-methoxyethoxy)methyl]-6-(trifluoromethyl)-, 2-[(2-Methoxyethoxy)methyl]-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C11H12F3NO4/c1-18-4-5-19-6-8-7(10(16)17)2-3-9(15-8)11(12,13)14/h2-3H,4-6H2,1H3,(H,16,17)
LEDER COCCOCc1nc(ccc1C(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-(2-methoxyethoxymethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 279.21
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 279.0718 g/mol