Läs mer
Bicyclopyrone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bicyclopyrone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20F3NO5/c1-27-6-7-28-9-13-12(4-5-14(23-13)19(20,21)22)18(26)15-16(24)10-2-3-11(8-10)17(15)25/h4-5,10-11,24H,2-3,6-9H2,1H3 |
| Formel vikt | 399.1294 |
| Procent renhet | >95% |