missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BID Antibody (OTI1G10), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-70254IR
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
BID Monoclonal specifically detects BID in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Specifikationer
| BID | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| BID | |
| Full length recombinant protein of human BID (NP_001187) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG2a |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| OTI1G10 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| apoptic death agonist, BH3 interacting domain death agonist, BH3-interacting domain death agonist, BID isoform ES(1b), BID isoform L(2), BID isoform Si6, desmocollin type 4, FP497, Human BID coding sequence, MGC15319, MGC42355, p22 BID, tbid | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Apoptosis, Cancer, Phospho Specific, Tumor Suppressors | |
| 637.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering