Läs mer
Bidimazium jodid, LoGiCal
Beskrivning
Bidimazium jodid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bidimazium Iodide |
| CAS | 21817-73-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bidimazium Iodide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C26 H25 N2 S . I |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Thiazolium, 4-[1,1'-biphenyl]-4-yl-2-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethenyl]-3-methyl-, iodide (1:1), Thiazolium, 4-(4-biphenylyl)-2-[p-(dimethylamino)styryl]-3-methyl-, iodide (8 CI), Thiazolium, 4-[1,1'-biphenyl]-4-yl-2-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethenyl]-3-methyl-, iodide (9 CI), Bidimazium iodide |
| InChI formel | InChI=1 S/C26H25N2S.HI/c1-27(2)24-16-9-20(10-17-24)11-18-26-28(3)25(19-29-26)23-14-12-22(13-15-23)21-7-5-4-6-8-21;/h4-19 H,1-3H3;1 H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [I-].CN(C)c1ccc(\C=C/c2scc(c3ccc(cc3)c4ccccc4)[n+]2 C)cc1 |
| IUPAC-namn | N,N-dimetyl-4-[(Z)-2-[3-metyl-4-(4-fenylfenyl)-1,3-tiazol-3-ium-2-yl]etenyl]anilin; Jodid |
| Visa mer |