Läs mer
Bidisomide, MedChemExpress
Produktkod. 16422468
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16422468 5 mg
16410269 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16422468 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00232
MedChemExpress Bidisomide (SC40230) is a class I antiarrhythmic agent.
Bidisomide (SC40230) is a class I antiarrhythmic agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bidisomide
CAS 116078-65-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H34ClN3O2
Kvantitet 5 mg
Synonym SC40230
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (612.78 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C)N(C(C)=O)CCC(C(N)=O)(C1=C(C=CC=C1)Cl)CCN2CCCCC2
Molekylvikt (g/mol) 407.98
Formel vikt 407.98
Procent renhet 99.62%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation