Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Biebrich Scarlet, färginnehåll ca. 70 %
Produktkod. 10065680 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10065680 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10065680 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 402221000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 4196-99-0 | C22H14N4Na2O7S2 | 556.47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Biebrich Scarlet
Smältpunkt 181.0°C to 188.0°C
Namnnotering 99%
CAS 4196-99-0
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel C22H14N4Na2O7S2
MDL-nummer MFCD00003891
Synonym Acid Red 66, C.I. 26905, Ponceau BS, Croceine scarlet
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in cellosolve, glycol, alcohol
InChI-nyckel YCKMEQRBEVVZQF-VKZXTWAVSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(=C1)S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn dinatrium-2-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihydronaftalen-1-yliden]hydrazin-1-yl}-5-[2-(4-sulfonatofenyl)diazen-1-yl]bensen-1-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 556.47
PubChem CID 16219040
Formel vikt 556.48
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Biebrich Scarlet
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Consejos de prudencia
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.