Läs mer
Biebrich Scarlet sodium salt
Produktkod. 15496989
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15496989 25 g 25g
15406999 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65603.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4196-99-0 | C22H14N4Na2O7S2 | 556.47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4196-99-0
Molekylformel C22H14N4Na2O7S2
Molekylvikt (g/mol) 556.47
MDL-nummer MFCD00003891
InChI-nyckel YCKMEQRBEVVZQF-VKZXTWAVSA-L
Synonym C.I. 26905; Acid Red 66
PubChem CID 16219040
IUPAC-namn dinatrium-2-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihydronaftalen-1-yliden]hydrazin-1-yl}-5-[2-(4-sulfonatofenyl)diazen-1-yl]bensen-1-sulfonat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biebrich Scarlet sodium salt
Smältpunkt 181°C to 188°C
Beilstein 3883900
Formel vikt 556.49
Färg Brunt till rött
Kvantitet 25 g
Flampunkt 300°C (572°F)
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.