Läs mer
Bifenazate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325691
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325691 1 ml
1 options
Produktkod. 30325691 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10579500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bifenazate
CAS 149877-41-8
Analyt- eller komponentnamn Bifenazate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H20 N2 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C17H20N2O3/c1-12(2)22-17(20)19-18-15-11-14(9-10-16(15)21-3)13-7-5-4-6-8-13/h4-12,18H,1-3H3,(H,19,20)
LEDER COc1ccc(cc1NNC(=O)OC(C)C)c2ccccc2
IUPAC-namn propan-2-yl N-(2-methoxy-5-phenylanilino)carbamate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 300.35
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 300.1474 g/mol