Läs mer
Bifenazate-diazene 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30320565
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30320565 1 ml
1 options
Produktkod. 30320565 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10579510AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bifenazate-diazene
CAS 149878-40-0
Analyt- eller komponentnamn Bifenazate-diazene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H18 N2 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Diazenecarboxylic acid, 2-(4-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-yl)-, 1-methylethyl ester
InChI formel InChI=1S/C17H18N2O3/c1-12(2)22-17(20)19-18-15-11-14(9-10-16(15)21-3)13-7-5-4-6-8-13/h4-12H,1-3H3
LEDER COc1ccc(cc1N=NC(=O)OC(C)C)c2ccccc2
IUPAC-namn propan-2-yl (NE)-N-(2-methoxy-5-phenylphenyl)iminocarbamate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 298.34
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 298.1317 g/mol