Läs mer
Bifenazate, MedChemExpress
Descrizione
Bifenazate is a carbazate acaricide that control 100% of mites at a concentration of 25 ppm. Bifenazate is a positive allosteric modulator of GABA receptor.
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Bifenazate |
| CAS | 149877-41-8 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H20N2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 250 mg/mL (832.36 mM) |
| LEDER | COC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1NNC(OC(C)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.35 |
| Formel vikt | 300.35 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?