Läs mer
Bifenazate, MedChemExpress
Description
Bifenazate is a carbazate acaricide that control 100% of mites at a concentration of 25 ppm. Bifenazate is a positive allosteric modulator of GABA receptor.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Bifenazate |
| CAS | 149877-41-8 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H20N2O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 250 mg/mL (832.36 mM) |
| LEDER | COC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1NNC(OC(C)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.35 |
| Formel vikt | 300.35 |
| Show More |