Läs mer
Bifenazate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bifenazate |
| Analyt- eller komponentnamn | Bifenazate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2O3/c1-12(2)22-17(20)19-18-15-11-14(9-10-16(15)21-3)13-7-5-4-6-8-13/h4-12,18H,1-3H3,(H,19,20) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Environmental Testing |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 300.1474 |
| Procent renhet | >95% |