Läs mer
Bifendate Dicarboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30337317
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30337317 10 g
1 options
Produktkod. 30337317 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB38289510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bifendate Dicarboxylic Acid
CAS 105868-34-6
Molekylformel C18H14O10
Kvantitet 10 g
Synonym 7,7'-Dimethoxy-[4,4'-Bi-1,3-benzodioxole]-5,5'-dicarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C18H14O10/c1-23-9-3-7(17(19)20)11(15-13(9)25-5-27-15)12-8(18(21)22)4-10(24-2)14-16(12)28-6-26-14/h3-4H,5-6H2,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)
LEDER COc1cc(C(=O)O)c(c2OCOc12)c3c4OCOc4c(OC)cc3C(=O)O
IUPAC-namn 4-(5-carboxy-7-methoxy-1,3-benzodioxol-4-yl)-7-methoxy-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 390.3
Formel vikt 390.0587