Läs mer
Bifendate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bifendate |
| CAS | 73536-69-3 |
| Molekylformel | C20 H18 O10 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 7,7'-Dimethoxy-[4,4'-Bi-1,3-benzodioxole]-5,5'-dicarboxylic Acid 5,5'-Dimethyl Ester, DDB, DDB, Dimethyl 4,4'-Dimethoxy-5,6,5',6'-di(methylenedioxy)biphenyl-2,2'-dicarboxylate, Dimethyl dicarboxylate Biphenyl, Diphenyl Dimethyl Bicarboxylate, α-DDB |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O10/c1-23-11-5-9(19(21)25-3)13(17-15(11)27-7-29-17)14-10(20(22)26-4)6-12(24-2)16-18(14)30-8-28-16/h5-6H,7-8H2,1-4H3 |
| LEDER | O=C(C1=C(C2=C3OCOC3=C(C=C2C(OC)=O)OC)C4=C(OCO4)C(OC)=C1)OC |
| IUPAC-namn | methyl 7-methoxy-4-(7-methoxy-5-methoxycarbonyl-1,3-benzodioxol-4-yl)-1,3-benzodioxole-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.35 |
| Formel vikt | 418.09 |