Läs mer
Bifenox, TRC
Produktkod. 30345605
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30345605 50 mg
1 options
Produktkod. 30345605 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB38290050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bifenox
CAS 42576-02-3
Molekylformel C14 H9 Cl2 N O5
Kvantitet 50 mg
Synonym 2,4-Dichlorophenyl 3-(methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl ether, 2,4-Dichlorophenyl 3'-carbomethoxy-4'-nitrophenyl ether, 2,4-Dichlorophenyl-3'-methoxycarbonyl-4'-nitrophenyl ether, 3-Carbomethoxy-2',4'-dichloro-4-nitrodiphenyl ether, Bifenox, Biphenox, Fox, Jiazhichucaomi, MC 4379, MC 79, Methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoate, Modown, Modown 4F, Weeral
InChI formel InChI=1S/C14H9Cl2NO5/c1-21-14(18)10-7-9(3-4-12(10)17(19)20)22-13-5-2-8(15)6-11(13)16/h2-7H,1H3
LEDER COC(=O)c1cc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn Metyl 5-(2,4-diklorfenoxi)-2-nitrobenzoat
Molekylvikt (g/mol) 342.13
Formel vikt 340.9858