Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Bifenox
Produktkod. 16594424 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16594424 250 mg
16584424 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16594424 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 464602500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42576-02-3
Molekylformel C14H9Cl2NO5
Molekylvikt (g/mol) 342.13
MDL-nummer MFCD00055314
InChI-nyckel SUSRORUBZHMPCO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn metyl-5-(2,4-diklorfenoxi)-2-nitrobensoat
LEDER COC(=O)C1=CC(OC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bifenox
Smältpunkt 84,0 °C till 89,0 °C
Löslighet Olöslig i vatten
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 342.13
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.