missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bifeprunox Mesylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bifeprunox Mesylate |
| CAS | 350992-13-1 |
| Molekylformel | C24 H23 N3 O2 . C H4 O3 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2(3H)-Benzoxazolone, 7-[4-([1,1'-biphenyl]-3-ylmethyl)-1-piperazinyl]-, methanesulfonate (1:1) (ACI), 2(3H)-Benzoxazolone, 7-[4-([1,1'-biphenyl]-3-ylmethyl)-1-piperazinyl]-, monomethanesulfonate (9CI), Bifeprunox mesylate, DU 127090, 7-[4-([1,1'-Biphenyl]-3-ylmethyl)-1-piperazinyl]-2(3H)-benzoxazolone methanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23N3O2.CH4O3S/c28-24-25-21-10-5-11-22(23(21)29-24)27-14-12-26(13-15-27)17-18-6-4-9-20(16-18)19-7-2-1-3-8-19;1-5(2,3)4/h1-11,16H,12-15,17H2,(H,25,28);1H3,(H,2,3,4) |
| LEDER | CS(=O)(=O)O.O=C1Nc2cccc(N3CCN(Cc4cccc(c4)c5ccccc5)CC3)c2O1 |
| IUPAC-namn | methanesulfonic acid;7-[4-[(3-phenylphenyl)methyl]piperazin-1-yl]-3H-1,3-benzoxazol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 481.56 |
| Formel vikt | 481.1671 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?