Läs mer
Bifluranol, MedChemExpress
Produktkod. 16492458
Encompass_Preferred
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 mg
10 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet unitSize
16492458 5 mg -
16480259 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16492458 missing translation for 'mfr' Medchem Express missing translation for 'supplierNo' HYU00229
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
MedChemExpress Bifluranol (BX341) is an anti-androgen.
Bifluranol (BX341) is an anti-androgen.
Specifica
Kemiskt namn eller material Bifluranol
CAS 34633-34-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H18F2O2
Kvantitet 5 mg
Synonym BX341
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (342.09 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@H](C1=CC(F)=C(O)C=C1)[C@H](C2=CC(F)=C(O)C=C2)CC
Molekylvikt (g/mol) 292.32
Formel vikt 292.32
Procent renhet 98.88%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.