Läs mer
Bifonazol, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15530584 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15530584 25 g 25g
15510584 1 g 1g
15520584 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15530584 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 458620250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 60628-96-8
Molekylformel C22H18N2
Molekylvikt (g/mol) 310.39
InChI-nyckel OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bifonazole, mycospor, trifonazole, bifonazol, bifonazolum, amycor, azolmen, bifonazol inn-spanish, bifonazolum inn-latin, 1-4-biphenylyl phenylmethyl-1h-imidazole
PubChem CID 2378
ChEBI CHEBI:78692
IUPAC-namn 1-[fenyl-(4-fenylfenyl)metyl]imidazol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=CC=C3)N4C=CN=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bifonazole
Smältpunkt 149,0 °C
Förlust vid torkning 0,5% max. (1 g, 105 °C, 1 t)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 310.39
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bifonazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.