Läs mer
Bifonazol, 99 %
Produktkod. 15495519
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495519 5 g 5g
15485519 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495519 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63253.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 60628-96-8 | C22H18N2 | 310,4 g/mol
Bifonazol är en imidazolantifungal och kalmodulinantagonist. Det orsakar en minskning av glykolys och ATP nivåer i B16-melanomceller. Bifonazol är en hämmare av C14orf1. Bifonazol är ett imidazolbaserat svampmedel med bredspektrumaktivitet mot många svampar, mögel, jäst och vissa grampositiva bakterier. Bifonazol hämmar ergosterol biosyntetiskt protein 28 och cytokrom P450 2B4.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Bifonazol är en imidazolantifungal och kalmodulinantagonist. Det orsakar en minskning av glykolys och ATP nivåer i B16-melanomceller. Bifonazol är en hämmare av C14orf1. Bifonazol är ett imidazolbaserat svampmedel med bredspektrumaktivitet mot många svampar, mögel, jäst och vissa grampositiva bakterier. Bifonazol hämmar ergosterol biosyntetiskt protein 28 och cytokrom P450 2B4.
Löslighet
Löslig i DMSO
Anteckningar
Håll behållaren tätt stängd. Förvara i svala, torra förhållanden i väl förseglade behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60628-96-8
Molekylformel C22H18N2
Molekylvikt (g/mol) 310.4
MDL-nummer MFCD00865567
InChI-nyckel OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Mycosporan; 1-(alpha,4-Diphenylbenzyl)imidazole
PubChem CID 2378
ChEBI CHEBI:78692
IUPAC-namn 1-[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]imidazole
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=CC=C3)N4C=CN=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bifonazole
Typ Bifonazol
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 142 °C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,1213
Löslighetsinformation Löslig i DMSO
Formel vikt 310.39
Procent renhet 99%
RUO– Endast forskningsanvändning