missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bifonazole EP Impurity A, Mikromol™

Produktkod. 30051567
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051567 100 mg
30052103 25 mg
30457872 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051567 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0318.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Bifonazole EP Impurity A
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (RS)-(Biphenyl-4-yl)phenylmethanol
CAS 7598-80-3
Analyt- eller komponentnamn (RS)-(Biphenyl-4-yl)phenylmethanol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H16 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Bifonazole Imp. A (EP), (RS)-(Biphenyl-4-yl)phenylmethanol, Bifonazole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C19H16O/c20-19(17-9-5-2-6-10-17)18-13-11-16(12-14-18)15-7-3-1-4-8-15/h1-14,19-20H
LEDER OC(c1ccccc1)c2ccc(cc2)c3ccccc3
IUPAC-namn phenyl-(4-phenylphenyl)methanol
Molekylvikt (g/mol) 260.33
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 260.1201 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.