missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bifonazole EP Impurity D (as Chloride), Mikromol™
Beskrivning
Bifonazole EP Impurity D (as Chloride), Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Bis[(biphenyl-4-yl)phenylmethyl]-1H-imidazolium Chloride |
| CAS | 66600-13-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,3-Bis[(biphenyl-4-yl)phenylmethyl]-1H-imidazolium Chloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C41 H33 N2 . Cl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Bifonazole Imp. D (EP), 1,3-Bis[(biphenyl-4-yl)phenylmethyl]-1H-imidazolium Chloride, Bifonazole Imp. D (EP) as Chloride, Bifonazole Impurity D as Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C41H33N2.ClH/c1-5-13-32(14-6-1)34-21-25-38(26-22-34)40(36-17-9-3-10-18-36)42-29-30-43(31-42)41(37-19-11-4-12-20-37)39-27-23-35(24-28-39)33-15-7-2-8-16-33;/h1-31,40-41H;1H/q+1;/p-1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | [Cl-].c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)c3ccccc3)[n+]4ccn(c4)C(c5ccccc5)c6ccc(cc6)c7ccccc7 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?