Läs mer
Bifonazole, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bifonazole |
| CAS | 60628-96-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bifonazole |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C22 H18 N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-([1,1'-Biphenyl]-4-ylphenylmethyl)-1H-imidazole, A-One-L, Amycor, Azolmen, BAY-h 4502, Bedriol, Bicutrin, Bifazol, Bifonazole, Mycospor, Mycosporan, Trifonazole, bifosin, (+/-)-Bifonazole |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18N2/c1-3-7-18(8-4-1)19-11-13-21(14-12-19)22(24-16-15-23-17-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-17,22H |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)c3ccccc3)n4ccnc4 |
| Visa mer |