Läs mer
Bifonazole, Mikromol™
Produktkod. 30052173
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30052173 500 mg
1 options
Produktkod. 30052173 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0318.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Bifonazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bifonazole
CAS 60628-96-8
Analyt- eller komponentnamn Bifonazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H18 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1-([1,1'-Biphenyl]-4-ylphenylmethyl)-1H-imidazole, A-One-L, Amycor, Azolmen, BAY-h 4502, Bedriol, Bicutrin, Bifazol, Bifonazole, Mycospor, Mycosporan, Trifonazole, bifosin, (+/-)-Bifonazole
InChI formel InChI=1S/C22H18N2/c1-3-7-18(8-4-1)19-11-13-21(14-12-19)22(24-16-15-23-17-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-17,22H
LEDER c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)c3ccccc3)n4ccnc4
IUPAC-namn 1-[fenyl-(4-fenylfenyl)metyl]imidazol
Molekylvikt (g/mol) 310.39
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 310,147 g/mol