Läs mer
(±)-Bifonazol, TRC
Produktkod. 30343745
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30343745 1 g
1 options
Produktkod. 30343745 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3834001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bifonazole
CAS 60628-96-8
Molekylformel C22 H18 N2
Kvantitet 1 g
Synonym 1-([1,1'-Biphenyl]-4-ylphenylmethyl)-1H-imidazole, (±)-Bifonazole, A-One-L, Amycor, Azolmen, BAY-h 4502, Bedriol, Bicutrin, Bifazol, Bifonazole, Mycospor, Mycosporan, Trifonazole, bifosin
InChI formel InChI=1S/C22H18N2/c1-3-7-18(8-4-1)19-11-13-21(14-12-19)22(24-16-15-23-17-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-17,22H
LEDER c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)c3ccccc3)n4ccnc4
IUPAC-namn 1-[fenyl-(4-fenylfenyl)metyl]imidazol
Molekylvikt (g/mol) 310.39
Formel vikt 310.147