Läs mer
Traceable™ Storsiffrig stoppur med kalibrering
Produktkod. 13276920 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Tidsintervall:
24 timmar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Tidsintervall Förpackningsstorlek
13276920 24 timmar Varje
1 options
Produktkod. 13276920 Leverantör Traceable™ Leverantörsnummer 9446028
I lager
Jumbosiffrorna och den höga noggrannheten hos det spårbara storsiffriga stoppuret med kalibrering gör det till det perfekta stoppuret för labbet eller fältet. Visa tid på dagen, datum och veckodag. ABS-plastfodralet är vatten-, damm- och stöttåligt, med ett praktiskt klämma och båge- och öglefästen gör att du kan montera stoppuret på olika ytor.
  • Nist spårbart
  • Lättlästa jumbosiffror
  • Hög noggrannhet
  • Inkluderar tid på dygnet alarm
  • Vatten-, damm- och stöttålig
  • Monteras på olika ytor tack vare dess praktiska klämma och båge- och öglefäste
  • Enkelverkande, time-out, kumulativ-split och kontinuerlig timing-funktioner
  • Nacksnöre
Specifikationer
Tidsintervall 24 timmar
Larm Hörbar
Noggrannhet ±0,001 %
Upplösning 0,01 sek, 1 sek
Beskrivning Storsiffrig stoppur
Material ABS-plast
Batterityp 1,5 V knappcell
Visa mått 5/8 tum.
Inkluderar Nacksnöre
Certifikat och efterlevnad NIST Spårbart certifikat tillhandahålls, ISO/IEC 17025:2017(1750.01) Calibration Laboratory Ackrediterat av A2LA