Läs mer
Dostmann Electronic™ Storsiffrig termohygrometer med larm
Temperaturområde (metriskt):
-40 °C till +70 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Fuktighetsområde | 0 till 99 % |
| Upplösning | 0.001 |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +70 °C |
| Larmtyper | Hörbar/ljus |
| Spänning | 1.5 V |