Läs mer
Dostmann Electronic™ Storsiffrig termohygrometer med larm
Produktkod. 11979838
Temperaturområde (metriskt):
-40 °C till +70 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11979838
Brand: Dostmann Electronic™ DW1DT
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Fuktighetsområde 0 till 99 %
Upplösning 0.001
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +70 °C
Larmtyper Hörbar/ljus
Spänning 1.5 V