missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific™ Big Gastrin 1, Human

Produktkod. 15448569
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0,5 mg
1 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
1mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15448569

Brand: Thermo Scientific™ J66982.M^

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For cellular and molecular biology applications

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Art Human
Reningsmetod HPLC
Innehåll och lagring -30°C to -10°C
Formatera Solid
Molekylvikt (g/mol) 3849.30
Produkttyp Big Gastrin 1, human
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO - research use only

For Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.