Beskrivning
- Digital hastighetsdisplay, LED
- Elektroniskt styrd motor för mer kapacitet
- Högre hastighetsområde från 0 till 2.500 rpm
- Maximal omrörningsmängd på 1,5L
- Enastående kemisk beständighet tack vare glasskiva och syntetisk botten av TPC-ET
- Återvinningsbart material
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 0 till 2500 rpm |
| Omrörningspositioner | 1 |
| Material för toppplatta | Glas |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Wattal | 4 w |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Toppplattans yta (metrisk) | 115 x 115 mm |
| Bredd (metrisk) | 185 mm |
| Amperage | 300 mA |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Visa mer |