Läs mer
Trajan Scientific and Medical Stor fälla - syre
Porttyp:
1/4 tum
1/8 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Högkapacitetsfilter idealiska för bulkrening - kapacitet på 3 L syre
- Effektivitet< 1 ppb
- Kan användas där flera instrument kopplas från en enda gaskälla
- Sintrat rostfritt stål frits förhindra partikelförorening
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | ECD och TCD när de används med ett fuktfilter, PID när de används med ett kolvätefilter, ICP-AES (ICP-OES) och ICP-MS |
| Modell | Syre |
| Volym (metrisk) | 750 cm3 |
| Porttyp | 1/8 tum |
| Beskrivning | Tar bort syre samt spår av svavel- och klorföreningar från bärgasen |
| För användning med | Big Trap monteringsklämma |
| Tryck | 250 psig |
Endast för användning inom forskning