Läs mer
Applied Biosystems™ BigDye™ Direktcykelsekvenseringssats
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
1000 reaktioner
24 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
1000 reaktioner
24 reaktioner
Beskrivning
Innehåller
Detta kit innehåller BigDye™ Direct PCR Master Mix, Sequencing Master Mix, M13 Fwd Primer, M13 Rev Primer och Control DNA CEPH 1347-02, Detta kit innehåller tillräckligt med reagenser för 24 reaktioner
- En strömlinjeformad, enkel procedur
- Utförande av alla sekvenseringssteg i ett enda reaktionsrör
- Snabb migration med utmärkt upplösning som börjar vid den första basen efter den genspecifika primersekvensen
- Betydande tidsbesparingar jämfört med tidigare arbetsflöden
Beställningsinfo
1 sats
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Detta kit innehåller BigDye™ Direkt PCR Master Mix, Sequencing Master Mix, M13 Fwd Primer, M13 Rev Primer och kontroll DNA CEPH 1347-02. Förvara alla komponenter vid -15 till -25 °C och skydda mot ljus. PCR Master Mix ska förvaras vid 4 °C efter första användningen. Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 24 reaktioner. |
| Formatera | 8-brunnars remsa, 96-brunnsplatta |
| För användning med (utrustning) | 3130xl genetisk analysator, 3730xl DNA analysator, GeneAmp 9700, SeqStudio Genetisk analysator, Veriti Thermal Cycler, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer |
| För användning med (applikation) | Jämförande sekvensering (Germline Mutations - 30:70 Heterozygotes), Jämförande Sequencing (Germline Mutations - 50:50), GC-Rich Sequencing (> 65 %), GT-rik eller svår mallsekvensering, standardsekvensering, gapförslutning, homopolymer A eller T, AT-rik sekvensering (> 65%), jämförande sekvensering (könslinjemutationer -10:90 heterozygoter) |
| Inkluderar | BigDye™ Direktcykelsekvenseringssats, 24 rxns, 8-brunnars remsor, 96-brunnars platta, Fluorescent Dye Terminator Sequencing Technique, 3, Används med 130xl genetisk analysator, 3500 genetisk analysator, 3500xL genetisk analysator 3 DNA 07, 307, 307, DNA analysator, 30x GeneAmp™ 9700, Veriti™ Thermal Cycler |
| Antal reaktioner | 24 reaktioner |
| Produktlinje | BigDye |
| Produkttyp | Direktcykelsekvenseringssats |
| Kvantitet | 24 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |