Läs mer
Applied Biosystems™ BigDye™ Direktcykelsekvenseringssats
Produktkod. 15899856 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
1000 reaktioner
24 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
1000 reaktioner
24 reaktioner
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
15899856 1000 reaktioner 1000 reaktioner
16335342 1000 reaktioner -
16325342 100 reaktioner 100 reaktioner
15889856 100 reaktioner 100 reaktioner
16345342 24 reaktioner -
15809866 24 reaktioner 24 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15899856 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4458688
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Detta kit innehåller BigDye™ Direct PCR Master Mix, Sequencing Master Mix, M13 Fwd Primer, M13 Rev Primer och Control DNA CEPH 1347-02, Detta kit innehåller tillräckligt med reagenser för 24 reaktioner
De BigDye™ Direct Cycle Sequencing Kit, en del av BigDye™ produktfamiljen, är ett komplett kit för dina PCR- och sekvenseringsbehov.
  • En strömlinjeformad, enkel procedur
  • Utförande av alla sekvenseringssteg i ett enda reaktionsrör
  • Snabb migration med utmärkt upplösning som börjar vid den första basen efter den genspecifika primersekvensen
  • Betydande tidsbesparingar jämfört med tidigare arbetsflöden
Beställningsinfo
1 sats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Detta kit innehåller BigDye™ Direkt PCR Master Mix, Sequencing Master Mix, M13 Fwd Primer, M13 Rev Primer och kontroll DNA CEPH 1347-02. Förvara alla komponenter vid -15 till -25 °C och skydda mot ljus. PCR Master Mix ska förvaras vid 4 °C efter första användningen. Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 1000 reaktioner.
Formatera 8-brunnars remsa, 96-brunnsplatta
För användning med (utrustning) 3130xl genetisk analysator, 3730xl DNA analysator, GeneAmp 9700, SeqStudio Genetisk analysator, Veriti Thermal Cycler, 3130 Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer
För användning med (applikation) Jämförande sekvensering (Germline Mutations - 30:70 Heterozygotes), Jämförande Sequencing (Germline Mutations - 50:50), GC-Rich Sequencing (> 65 %), GT-rik eller svår mallsekvensering, standardsekvensering, gapförslutning, homopolymer A eller T, AT-rik sekvensering (> 65%), jämförande sekvensering (könslinjemutationer -10:90 heterozygoter)
Inkluderar BigDye™ Direktcykelsekvenseringssats, 1000 rxns, 8-brunnars remsor, 96-brunnars platta, Fluorescent Dye Terminator Sequencing Technique, 3, Används med 130xl genetisk analysator, 3500 genetisk analysator, 3500xL genetisk analysator 337 DNA, 3500xl DNA 330x, DNA Analysator, GeneAmp™ 9700, Veriti™ Thermal Cycler
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Produktlinje BigDye
Produkttyp Direktcykelsekvenseringssats
Kvantitet 1 000 reaktioner
Frakt skick Torr is
Teknik Fluorescerande Dye Terminator Sequencing
Mallkompatibilitet BAC DNA, kosmider, lambda-DNA, PCR-amplikoner (10:90 heterozygoter), plasmid-DNA (≤ 15Kb), genomiskt DNA (bakteriell), fosmider, PCR-amplikoner (50:50 heterozygoter), PCR-amplikoner (30:70 heterozygoter)