Läs mer
Applied Biosystems™ BDT/POP/Buffer-paket
Beskrivning
BDT/POP/Buffer-paketet inkluderar ett BigDye Terminator 3,1-cykels sekvenseringskit, POP-7 polymer, anodbufferbehållare och katodbuffertbehållare för din 3500 eller SeqStudio Flex genetisk analysator. Alla produkter erbjuds i ett enda, lättbeställt paket för att tillhandahålla nyckelreagenser för Sanger-sekvenseringsarbetsflöden.
BigDye Terminator v3.1 cykelsekvenseringskit
BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit tillhandahåller förblandade reagenser för Sanger-sekvenseringsreaktioner. Kitets robusta, mycket flexibla kemi är idealisk för de novo-sekvensering, omsekvensering och avslutning med PCR-produkt, plasmid, fosmid och BAC mallar.
- Förbättra kvaliteten på dina resultat för ett brett utbud av sekvenseringstillämpningar
- Optimerad för långa läslängder
- Bättre egenskaper för färgämnets rörlighet
- Förbättrad prestandaavläsning genom GT-rika regioner
- Få längre avläsningar av högre kvalitet med mer enhetliga topphöjder och optimal signalbalans
- Förbättra din produktivitet och minska kostnaderna
POP-7 Polymer
POP-7 Polymer är en separationsmatris för 3500 och SeqStudio Flex DNA-analysatorer. Den är anpassad för DNA-sekvensering och fragmentanalys.
- Lätt att använda – färdigformulerad och i en engångspåse, vilket inte bara sparar tid utan också hjälper till att säkerställa tillförlitlighet och konsekvens
- Inkluderar radiofrekvensidentifiering (RFID)-etikett – som är lätt att spåra viktig information såsom del-/partinummer, kvarvarande prover och utgångsdatum (visas på mjukvaruinstrumentpanelen)
- Robust formulering – formulerad för sekvensering och fragmentanalys
- Påfyllbara – gör att kapillärer kan användas flera gånger
Katodbuffertbehållare
Katodbufferbehållaren (CBC) innehåller 1X löpande buffert för att stödja alla elektroforesapplikationer på 3500- och SeqStudio Flex serieanalysatorer. Behållaren har två separata fack: vänster fack tillhandahåller katodbuffert för elektrofores och höger utrymme för kapillärtvätt och utsläpp av utsläpp av utkastet av utkastet av använt polymer mellan injektionerna. CBC tillverkas i en färdig, engångsbehållare med en radiofrekvensidentifieringstagg (RFID) inbyggd i etiketten. Toppen av CBC är värmeförseglad med en plastfilm som bör tas bort innan direkt installation på instrumentet. Varje paket innehåller fyra individuella behållare.
Anodbuffertbehållare
Anode Buffer Container (ABC) innehåller 1X löpande buffert för att stödja alla elektroforesapplikationer på 3500 och SeqStudio Flex serieanalysatorer. Den tillverkas i en färdig, engångsbehållare med en radiofrekvensidentifieringsetikett (RFID) inopererad i etiketten. Toppen av ABC är värmeförseglad med en plastfilm, som bör tas bort innan direkt installation på instrumentet. Varje paket innehåller fyra individuella behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • BigDye Terminator v3.1 Ready Reaction Mix, 1 x 800 μl (förvara vid -15 °C till -25 °C) • M13 (-21) primer, 1 rör (-15 °C till -25 °C) • pGEM kontroll-DNA, 1 rör (-15 °C till -25 °C) • 5X sekvenseringsbuffert, 1 x 12 ml (-15 °C till -25 °C, eller 2 °C till 8 °C) • POP-7 polymer, 96 reaktioner (2 °C till 8 °C) • katodbuffertbehållare, 4 paket (2 °C till 8 °C) • Anodbuffertbehållare, 4 paket (2 °C till 8 °C) |
| Kontrolltyp | Plasmid-DNA |
| Detektionsmetod | Fluorescerande färgämne |
| Formatera | Sats |
| Isoleringsteknik | Enzymatisk, magnetisk pärla |
| Provtyp | Renat DNA |
| Sekvenseringstyp | Genom och DNA-sekvensering |
| Enzym | Proprietär |
| För användning med (utrustning) | 3500xL Genetisk Analysator, 3500 Genetisk Analysator |
| För användning med (applikation) | Standardsekvensering |
| Visa mer |