Läs mer
Applied Biosystems™ Matrix Standards Kit, BigDye™ Terminator v1.1, för 31xx/3500/SeqStudio™/SeqStudio™ Böja
Produktkod. 15711826 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15711826 1 kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15711826 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4336824
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta kit innehåller två standardrör som används för att generera ett spektrum som krävs vid analys BigDye Terminator v1.1-märkta DNA-fragment på 31xx, 3500, SeqStudio™ , och SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer.
This kit contains two tubes of standard used to generate a spectrum required when analyzing BigDye Terminator v1.1 labeled DNA fragments on the 31xx, 3500, SeqStudio, and SeqStudio Flex series genetic analyzers. Each tube contains a blend of four different colors of fluorescent dye-labeled DNA fragments suspended in 1X TE buffer.
Beställningsinfo
1 sats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid 2 –8 °C skyddat från ljus. Får ej frysas.
Formatera Sats
För användning med (utrustning) 31xx Series Genetic Analyzer, SeqStudio™ Genetic Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzers, SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer
För användning med (applikation) Sekvensering
Etikett eller färgämne ROX, TAMRA™ Rhodamine 110, Rhodamine 6G
Produktlinje BigDye Terminator, BigDye
Produkttyp Matrix Standard
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Våt is