Läs mer
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
Produktkod. 15771836 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
100 reaktioner
1000 reaktioner
24 reaktioner
5000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15771836 100 reaktioner Varje
15869786 24 reaktioner Varje
15879786 1000 reaktioner Varje
15889786 5000 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15771836 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4337450
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Denna BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing-sats är utformad för specialtillämpningar som kräver optimal basecalling intill primern och för sekvensering av korta PCR-produktmallar med snabba elektroforeskörningsmoduler.
Detta BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit är utformat för specialapplikationer som kräver optimal basecalling intill primern och för sekvensering av korta PCR-produktmallar med snabba elektroforesmoduler.
  • Förbättra kvaliteten på dina resultat för ett brett utbud av sekvenseringstillämpningar
  • Sekvensera utmanande mallar och sekvenser mer framgångsrikt
  • Få längre avläsningar av högre kvalitet med mer enhetliga topphöjder och optimal signalbalans
  • Förbättra din produktivitet och minska kostnaderna
Tackla tuffa sekvenser
Med BigDye Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit får du en robust, mycket flexibel kemi för ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive de novo-sekvensering och omsekvensering.
Få mer enhetliga topphöjder, förbättrad precision
Med BigDye Terminator v1.1-kitets överlägsna kemi genererar du data med enhetliga topphöjder och optimerad signalbalans – vilket resulterar i längre, högre kvalitetsläsningar. Du får också mer exakta basplaceringar för heterozygot- och mutationsdetektion.
Integreras enkelt i ditt arbetsflöde
BigDye™ Terminator v.1.1-kitets kemi kräver ingen ny mjukvaru- eller instrumentkalibrering. Du kan enkelt integrera båda kiten i ditt nuvarande arbetsflöde med minimala ändringar i dina protokoll.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • 800μl-rör med BigDye™ Terminator v1.1 Ready Reaction Mix
• 1 rör M13 (-21) Primer
• 1 rör pREF-BDT™ Kontroll-DNA (200 ng/μl)
• 1 ml-rör med 5X Sequencing Buffer (kan förvaras vid 4 °C)
Förvara satsen vid -15 °C till -25 °C och undvik upprepade frys-upptiningscykler.
Formatera 12-brunnars remsor, 8-brunnars remsa, 96- eller 384-brunnsplatta
För användning med (utrustning) SeqStudio™ Genetic Analyzer, SeqStudio™ Flex Series Genetic Analyzer, 3500/3500xL Genetic Analyzer, 3730/3730xl DNA Analyzer Thermal Cyclers: GeneAmp™ PCR System 9700 Dual Series, Veriti™ Fast 96-brunnars och 384-brunnars termiska cykler
För användning med (applikation) Standardsekvensering
Produktlinje BigDye™ Terminator
Produkttyp Sekvenseringsbuffert
Kvantitet 100 reaktioner
Teknik Fluorescerande Dye Terminator Sequencing
Mallkompatibilitet BAC DNA, plasmid-DNA (≤ 15 Kb), PCR-amplikoner, enkelsträngat DNA