Läs mer
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
Produktkod. 15869786 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
100 reaktioner
1000 reaktioner
24 reaktioner
5000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15869786 24 reaktioner Varje
15771836 100 reaktioner Varje
15879786 1000 reaktioner Varje
15889786 5000 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15869786 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4337449
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing-sats är utformad för specialtillämpningar som kräver optimal basecalling intill primern och för sekvensering av korta PCR-produktmallar med snabba elektroforeskörningsmoduler.
This BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit is designed for specialty applications that require optimal basecalling adjacent to the primer and for sequencing short PCR product templates with rapid electrophoresis run modules.
  • Improve the quality of your results for a wide range of sequencing applications
  • Sequence challenging templates and sequences more successfully
  • Get longer, higher-quality reads with more uniform peak heights and optimal signal balance
  • Enhance your productivity and reduce costs
Denna BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing-sats är utformad för specialtillämpningar som kräver optimal basecalling intill primern och för sekvensering av korta PCR-produktmallar med snabba elektroforeskörningsmoduler.
  • Förbättra kvaliteten på dina resultat för ett brett utbud av sekvenseringstillämpningar
  • Sekvensera utmanande mallar och sekvenser mer framgångsrikt
  • Få längre avläsningar av högre kvalitet med mer enhetliga topphöjder och optimal signalbalans
  • Förbättra din produktivitet och minska kostnaderna
Tackla tuffa sekvenser
Med BigDye Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit får du en robust, mycket flexibel kemi för ett brett utbud av tillämpningar, inklusive de novo-sekvensering och återsekvensering.
Få mer enhetliga topphöjder, förbättrad precision
Med BigDye Terminator v1.1-satsens överlägsna kemi genererar du data med enhetliga topphöjder och optimerad signalbalans - vilket resulterar i längre avläsningar av högre kvalitet. Du får också mer exakta bastilldelningar för heterozygot- och mutationsdetektion.
Integreras enkelt i ditt arbetsflöde
BigDye™ Terminator v.1.1-satsens kemi kräver ingen ny programvara eller instrumentomkalibrering. Du kan enkelt integrera båda satserna i ditt nuvarande arbetsflöde med minimala ändringar av dina protokoll.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • 200 μl Tube of BigDye™ Terminator v1.1 Ready Reaction Mix
• Tube M13 (-21) Primer
• Rör pREF-BDT™ Kontroll-DNA (200 ng/μl)
• 1 ml rör med 5x sekvenseringsbuffert (kan förvaras vid 4 °C)
Förvara satsen vid -15 °C till -25 °C och undvik upprepade frys-upptiningscykler.
För användning med (utrustning) SeqStudio™ Genetic Analyzer, SeqStudio™ Flex Series Genetic Analyzer, 3500/3500xL Genetic Analyzer, 3730/3730xl DNA Analyzer Thermal Cyclers: GeneAmp™ PCR System 9700 Dual Series, Veriti™ Fast 96-brunnars och 384-brunnars termiska cykler
För användning med (applikation) AT-Rich Sequencing (> 65 %), Comparative Sequencing (Germline Mutations - 50:50), Short PCR Product Sequencing, GC-Rich Sequencing (> 65 %), GT-rich eller svår mallsekvensering, De Novo-sekvensering - låg till medelhög genomströmning
Produktlinje BigDye™ Terminator
Produkttyp Sekvenseringsbuffert
Kvantitet 24 reaktioner
Teknik Fluorescerande Dye Terminator Sequencing
Mallkompatibilitet BAC DNA, plasmid-DNA (≤ 15 Kb), PCR-amplikoner, enkelsträngat DNA