Läs mer
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Detta BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit är utformat för specialapplikationer som kräver optimal basecalling intill primern och för sekvensering av korta PCR-produktmallar med snabba elektroforesmoduler.
- Förbättra kvaliteten på dina resultat för ett brett utbud av sekvenseringstillämpningar
- Sekvensera utmanande mallar och sekvenser mer framgångsrikt
- Få längre avläsningar av högre kvalitet med mer enhetliga topphöjder och optimal signalbalans
- Förbättra din produktivitet och minska kostnaderna
Tackla tuffa sekvenser
Med BigDye Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit får du en robust, mycket flexibel kemi för ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive de novo-sekvensering och omsekvensering.
Få mer enhetliga topphöjder, förbättrad precision
Med BigDye Terminator v1.1-kitets överlägsna kemi genererar du data med enhetliga topphöjder och optimerad signalbalans – vilket resulterar i längre, högre kvalitetsläsningar. Du får också mer exakta basplaceringar för heterozygot- och mutationsdetektion.
Integreras enkelt i ditt arbetsflöde
BigDye™ Terminator v.1.1-kitets kemi kräver ingen ny mjukvaru- eller instrumentkalibrering. Du kan enkelt integrera båda kiten i ditt nuvarande arbetsflöde med minimala ändringar i dina protokoll.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • 200 μl Tube of BigDye™ Terminator v1.1 Ready Reaction Mix • Tube M13 (-21) Primer • Rör pREF-BDT™ Kontroll-DNA (200 ng/μl) • 1 ml rör med 5x sekvenseringsbuffert (kan förvaras vid 4 °C) Förvara satsen vid -15 °C till -25 °C och undvik upprepade frys-upptiningscykler. |
| För användning med (utrustning) | SeqStudio™ Genetic Analyzer, SeqStudio™ Flex Series Genetic Analyzer, 3500/3500xL Genetic Analyzer, 3730/3730xl DNA Analyzer Thermal Cyclers: GeneAmp™ PCR System 9700 Dual Series, Veriti™ Fast 96-brunnars och 384-brunnars termiska cykler |
| För användning med (applikation) | AT-Rich Sequencing (> 65 %), Comparative Sequencing (Germline Mutations - 50:50), Short PCR Product Sequencing, GC-Rich Sequencing (> 65 %), GT-rich eller svår mallsekvensering, De Novo-sekvensering - låg till medelhög genomströmning |
| Produktlinje | BigDye™ Terminator |
| Produkttyp | Sekvenseringsbuffert |
| Kvantitet | 24 reaktioner |
| Teknik | Fluorescerande Dye Terminator Sequencing |
| Mallkompatibilitet | BAC DNA, plasmid-DNA (≤ 15 Kb), PCR-amplikoner, enkelsträngat DNA |