Läs mer
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1& v3.1 5X sekvensbuffert
Produktkod. 15791816 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
28 ml
233 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
28ml
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15791816 28 ml Varje
15768289 1 ml Varje
15929182 1 ml 1ml
15939182 28 ml 28ml
15879776 233 ml Varje
16355292 233 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15791816 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4336699
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna sekvenseringsbuffert är optimerad för användning med BigDye™ Terminator v1.1 och v3.1 Cycle Sequencing Kit.
  • Optimerad för användning med BigDye™ Terminator Cycle Sequencing Kit
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Sekvenseringsbuffert
Koncentration 5X
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C.
För användning med (utrustning) GeneAmp 9700, Veriti Thermal Cycler, 3500 genetisk analysator, 3730 xl DNA analysator, 3130 xl genetisk analysator, 3500xL genetisk analysator, 3730 DNA analysator
För användning med (applikation) Standardsekvensering
Produktlinje BigDye Terminator, BigDye
Produkttyp Sekvenseringsbuffert
Kvantitet 28 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Form Vätska