Läs mer
Applied Biosystems™ Matrix Standards Kit, BigDye™ Terminator v3.1, för 31xx/3500/SeqStudio™/SeqStudio™ Böja
Produktkod. 15906065 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15906065
Brand: Applied Biosystems™ 4336974
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Detta kit innehåller två standardrör som används för att generera ett spektrum som krävs vid analys BigDye Terminator v3.1-märkta DNA-fragment på 31xx, 3500, SeqStudio , och SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer. Varje rör innehåller en blandning av fyra olika färger av fluorescerande färgämnesmärkta DNA-fragment suspenderade i 1X TE-buffert.
Detta kit innehåller två standardrör som används för att generera ett spektrum som krävs vid analys BigDye Terminator v3.1-märkta DNA-fragment på 31xx, 3500, SeqStudio , och SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer.
Detta kit innehåller två standardrör som används för att generera ett spektrum som krävs vid analys BigDye Terminator v3.1-märkta DNA-fragment på 31xx, 3500, SeqStudio , och SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer. Varje rör innehåller en blandning av fyra olika färger av fluorescerande färgämnesmärkta DNA-fragment suspenderade i 1X TE-buffert.
Beställningsinfo
1 sats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid 2 –8 °C skyddat från ljus. Får ej frysas.
Formatera Sats
För användning med (utrustning) 31xx Series genetiska analysatorer, SeqStudio™ Genetic Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzers, SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer
För användning med (applikation) Sekvensering
Etikett eller färgämne ROX, TAMRA™ Rhodamine 110, Rhodamine 6G
Produktlinje BigDye Terminator, BigDye
Produkttyp Matrix Standard
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Våt is