Läs mer
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
Produktkod. 15809796 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
100 reaktioner
1000 reaktioner
24 reaktioner
25 000 reaktioner
5000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
24 reaktioner
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15809796 1000 reaktioner Varje
15899786 24 reaktioner 24 reaktioner
16375292 24 reaktioner -
15781836 100 reaktioner Varje
15847581 5000 reaktioner Varje
17152979 25 000 reaktioner -
15819796 25 000 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15809796 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4337456
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143500.00 SEK
    107624.65 SEK / Paket med 1
    Save 35875.35 SEK
    25% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
The BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kits robusta, mycket flexibla kemi är idealisk för de novo-sekvensering, återsekvensering och efterbehandling med PCR-produkt, plasmid, fosmid och BAC-mallar.
BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kits robusta, mycket flexibla kemi är idealisk för de novo-sekvensering, omsekvensering och avslutning med PCR-produkt, plasmid, fosmid och BAC mallar.
  • Förbättra kvaliteten på dina resultat för ett brett utbud av sekvenseringstillämpningar
  • Optimerad för långa läslängder
  • Bättre egenskaper för färgämnets rörlighet
  • Förbättrad prestandaavläsning genom GT-rika regioner
  • Få längre avläsningar av högre kvalitet med mer enhetliga topphöjder och optimal signalbalans
  • Förbättra din produktivitet och minska kostnaderna
Få mer enhetliga topphöjder och förbättrad noggrannhet
Med BigDye™ Terminator v3.1 kit överlägsen kemi genererar du data med enhetliga topphöjder och optimerad signalbalans. Detta resulterar i längre, högre kvalitetsläsningar och mer exakta basplaceringar för heterozygot- och mutationsdetektion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring •10 tuber BigDye™ Terminator v3.1 Ready Reaction Mix
• M13 (-21) Primer
• pREF-BDT™ Kontroll DNA
• 1 x 12 ml rör med 5X Sequencing Buffer (kan förvaras vid 4 °C)
Förvara kit vid -°15 C till -°25 C och undvik upprepade frys-upptiningscykler.
Formatera 12-brunnars remsor, 8-brunnars remsa, 96- eller 384-brunnsplatta
För användning med (utrustning) SeqStudio™ Genetic Analyzer, SeqStudio™ Flex Series Genetic Analyzer, 3500/3500xL Genetic Analyzer, 3730/3730xl DNA Analyzer Thermal Cyclers: GeneAmp™ PCR System 9700 Dual Series, Veriti™ Fast 96-brunnars och 384-brunnars Thermal Cyclers
För användning med (applikation) Perfekt för De Novo Sekvensering, återsekvensering och efterbehandling med PCR-produkt, plasmid, fosmid och BAC mallar
Produktlinje BigDye™ Terminator
Produkttyp Sekvenseringsbuffert
Kvantitet 1000 reaktioner
Teknik Fluorescerande Dye Terminator Sequencing
Mallkompatibilitet BAC DNA, Lambda DNA, Genomiskt DNA (bakteriell), Rolling Circle Amplified Products, Fosmids, PCR Amplicons (50:50 Heterozygotes), Plasmid DNA (≤ 15 Kb), enkelsträngat DNA