Läs mer
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
Produktkod. 15847581 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
100 reaktioner
1000 reaktioner
24 reaktioner
25 000 reaktioner
5000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
24 reaktioner
Varje
Produktkod. 15847581
Brand: Applied Biosystems™ 4337457
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kits robusta, mycket flexibla kemi är idealisk för de novo-sekvensering, återsekvensering och efterbehandling med PCR-produkt, plasmid, fosmid och BAC-mallar.
The BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kits robusta, mycket flexibla kemi är idealisk för de novo-sekvensering, återsekvensering och efterbehandling med PCR-produkt, plasmid, fosmid och BAC-mallar.
  • Förbättra kvaliteten på dina resultat för ett brett utbud av sekvenseringstillämpningar
  • Optimerad för långa läslängder
  • Bättre egenskaper för färgämnets rörlighet
  • Förbättrad prestandaavläsning genom GT-rika regioner
  • Få längre avläsningar av högre kvalitet med mer enhetliga topphöjder och optimal signalbalans
  • Förbättra din produktivitet och minska kostnaderna
Få mer enhetliga topphöjder och förbättrad noggrannhet
Med BigDye™ Terminator v3.1-satsens överlägsna kemi, genererar du data med enhetliga topphöjder och optimerad signalbalans. Detta resulterar i längre avläsningar av högre kvalitet och mer exakta bastilldelningar för heterozygot- och mutationsdetektion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •2 x 20 ml rör med BigDye™ Terminator v3.1 Ready Reaction Mix
• 2 rör M13 (-21) Primer
• 2 rör pREF-BDT™ Kontroll DNA
• 2 x 28 ml rör med 5X Sequencing Buffer (kan förvaras vid 4 °C)
Förvara kit vid -°15 C till -°25 C och undvik upprepade frys-upptiningscykler.
Formatera 12-brunnars remsor, 8-brunnars remsa, 96- eller 384-brunnsplatta
För användning med (utrustning) SeqStudio™ Genetic Analyzer, SeqStudio™ Flex Series Genetic Analyzer, 3500/3500xL Genetic Analyzer, 3730/3730xl DNA Analyzer Thermal Cyclers: GeneAmp™ PCR System 9700 Dual Series, Veriti™ Fast 96-brunnars och 384-brunnars Thermal Cyclers
För användning med (applikation) Perfekt för De Novo Sekvensering, återsekvensering och efterbehandling med PCR-produkt, plasmid, fosmid och BAC mallar
Produktlinje BigDye™ Terminator
Produkttyp Sekvenseringsbuffert
Kvantitet 5000 reaktioner
Teknik Fluorescerande Dye Terminator Sequencing
Mallkompatibilitet BAC DNA, plasmid DNA (≤ 15 Kb), PCR-amplikoner, enkelsträngat DNA