Läs mer
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
Beskrivning
BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kits robusta, mycket flexibla kemi är idealisk för de novo-sekvensering, omsekvensering och avslutning med PCR-produkt, plasmid, fosmid och BAC mallar.
- Förbättra kvaliteten på dina resultat för ett brett utbud av sekvenseringstillämpningar
- Optimerad för långa läslängder
- Bättre egenskaper för färgämnets rörlighet
- Förbättrad prestandaavläsning genom GT-rika regioner
- Få längre avläsningar av högre kvalitet med mer enhetliga topphöjder och optimal signalbalans
- Förbättra din produktivitet och minska kostnaderna
Få mer enhetliga topphöjder och förbättrad noggrannhet
Med BigDye™ Terminator v3.1 kit överlägsen kemi genererar du data med enhetliga topphöjder och optimerad signalbalans. Detta resulterar i längre, högre kvalitetsläsningar och mer exakta basplaceringar för heterozygot- och mutationsdetektion.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •200μ L rör av BigDye™ Terminator v3.1 Ready Reaction Mix • 1 tub M13 (-21) Primer • 1 rör pREF-BDT™ Kontroll DNA • 1 mL rör med 5X Sequencing Buffer (kan förvaras vid 4 °C) Förvara satsen vid -°15 C till -°25 C och undvik upprepade frys-upptiningscykler. |
| Formatera | 12-brunnars remsor, 8-brunnars remsa, 96- eller 384-brunnsplatta |
| För användning med (utrustning) | SeqStudio™ Genetic Analyzer, SeqStudio™ Flex Series Genetic Analyzer, 3500/3500xL Genetic Analyzer, 3730/3730xl DNA Analyzer Thermal Cyclers: GeneAmp™ PCR System 9700 Dual Series, Veriti™ Fast 96-brunnars och 384-brunnars Thermal Cyclers |
| För användning med (applikation) | AT-Rich Sequencing (> 65 %), Comparative Sequencing (Germline Mutations - 50:50), GC-Rich Sequencing (> 65%), Mixed-Base Detection, Long-Read Sequencing, Resequencing, De Novo-sekvensering - hög genomströmning (cDNA), GT-Rich eller svår mallsekvensering |
| Produktlinje | BigDye™ Terminator |
| Produkttyp | Sekvenseringsbuffert |
| Kvantitet | 24 reaktioner |
| Teknik | Fluorescerande Dye Terminator Sequencing |
| Mallkompatibilitet | BAC DNA, Lambda-DNA, Genomiskt DNA (bakteriellt), Enkelsträngat DNA, Rolling Circle Amplified Products, Fosmids, PCR Amplicons (50:50 Heterozygoter), Plasmid-DNA (≤ 15 Kb), PCR Amplicons |