Läs mer
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
The BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit's robust, highly flexible chemistry is ideal for de novo sequencing, resequencing, and finishing with PCR product, plasmid, fosmid, and BAC templates.
- Improve the quality of your results for a wide range of sequencing applications
- Optimized for long read lengths
- Better dye mobility characteristics
- Improved performance reading through GT-rich regions
- Get longer, higher-quality reads with more uniform peak heights and optimal signal balance
- Enhance your productivity and reduce costs
Get more uniform peak heights and improved accuracy
With BigDye™ Terminator v3.1 kit superior chemistry, you generate data with uniform peak heights and optimized signal balance. This results in longer, higher-quality reads and more accurate base assignments for heterozygote and mutation detection.
The BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kits robusta, mycket flexibla kemi är idealisk för de novo-sekvensering, återsekvensering och efterbehandling med PCR-produkt, plasmid, fosmid och BAC-mallar.
- Förbättra kvaliteten på dina resultat för ett brett utbud av sekvenseringstillämpningar
- Optimerad för långa läslängder
- Bättre egenskaper för färgämnets rörlighet
- Förbättrad prestandaavläsning genom GT-rika regioner
- Få längre avläsningar av högre kvalitet med mer enhetliga topphöjder och optimal signalbalans
- Förbättra din produktivitet och minska kostnaderna
Få mer enhetliga topphöjder och förbättrad noggrannhet
Med BigDye™ Terminator v3.1-satsens överlägsna kemi, genererar du data med enhetliga topphöjder och optimerad signalbalans. Detta resulterar i längre avläsningar av högre kvalitet och mer exakta bastilldelningar för heterozygot- och mutationsdetektion.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •10 x 20 ml rör med BigDye™ Terminator v3.1 Ready Reaction Mix • 4 rör M13 (-21) Primer • 4 rör pREF-BDT™ Kontroll DNA • 1 x 233 ml rör med 5X Sequencing Buffer (kan förvaras vid 4 °C) Förvara satsen vid -°15 C till -°25 C och undvik upprepade frys-upptiningscykler. |
| Formatera | 12-brunnars remsor, 8-brunnars remsa, 96- eller 384-brunnsplatta |
| För användning med (utrustning) | SeqStudio™ Genetic Analyzer, SeqStudio™ Flex Series Genetic Analyzer, 3500/3500xL Genetic Analyzer, 3730/3730xl DNA Analyzer Thermal Cyclers: GeneAmp™ PCR System 9700 Dual Series, Veriti™ Fast 96-brunnars och 384-brunnars Thermal Cyclers |
| För användning med (applikation) | Standardsekvensering |
| Produktlinje | BigDye™ Terminator |
| Produkttyp | Sekvenseringsbuffert |
| Kvantitet | 25 000 reaktioner |
| Teknik | Fluorescerande Dye Terminator Sequencing |
| Mallkompatibilitet | BAC DNA, plasmid DNA (≤ 15 Kb), PCR-amplikoner, enkelsträngat DNA |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.