Läs mer
Applied Biosystems™ 3730/3730 xl DNA Analyzer Sequencing Standards, BigDye™ Terminator v3.1
Produktkod. 15819786
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15819786 1 Kit Varje
1 options
Produktkod. 15819786 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4336943
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
Satsen innehåller 4 rör med hsp69 standardsekvens som används för instrument- och spektralkalibreringar
Detta material används med DNA-analysatorerna 3730 och 3730xl.
Detta kit innehåller fyra rör med hsp69-standardsekvens som används för instrument- och spektralkalibreringar.
Beställningsinfo
Sats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Detta kit innehåller 4 rör med hsp69 standardsekvens som används för instrument- och spektralkalibreringar. Detta material används med DNA-analysatorerna 3730 och 3730xl. Förvara kit vid -15 till -25 °C.
Formatera Provrör
För användning med (utrustning) 3730xl DNA-analysator, 3730 DNA-analysator
För användning med (applikation) Sekvensering
Produktlinje BigDye Terminator, BigDye
Produkttyp Sekvenseringsstandarder
Kvantitet 1 Kit
Frakt skick Torr is