Innehåller
20 ml XTerminator™-lösning (förvara vid 4 °C), 90 ml SAM™-lösning (förvara i rumstemperatur eller 4 °C)
- Eliminera vätskeöverföring - Använd en enda platta
- Få fullständig borttagning av färgklumpar
- Stabilisera proverna före analys
- Förbättra ditt arbetsflöde för sekvensering
- Utför manuella eller automatiserade protokoll
- Få snabba, pålitliga och reproducerbara resultat
Beställningsinfo
Vardera
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 20 ml XTerminator™-lösning (förvara vid 4 °C), 90 ml SAM™-lösning (förvara vid rumstemperatur eller 4 °C) |
| Formatera | Sats |
| Provtyp | Sekvenseringsprodukter |
| Slutlig produkttyp | DNA |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| Inkluderar | 2 flaskor |
| Produktlinje | BigDye XTerminator, BigDye |
| Kvantitet | 1000 beredningar |
| Frakt skick | Våt is |
| Mål | Sekvensering av reaktioner |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BigDye XTerminator Purification Kit
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: DOWEX MR-3 MIXED IONEXCHANGE RESIN, diethenylbenzene